Learn More
N-Boc-cis-4-ester méthyl de l’hydroxy-L-proline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15497645
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15497645
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27018.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Utilisé comme anesthésique local. Utilisé comme agent thérapeutique. Utilisé comme intermédiaire important dans divers domaines tels que la synthèse de peptides, la chimie des polymères.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102195-79-9
Formule moléculaire C11H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 245.275
Numéro MDL MFCD00237541
Clé InChI MZMNEDXVUJLQAF-YUMQZZPRSA-N
Synonyme n-boc-cis-4-hydroxy-l-proline methyl ester, boc-cis-hyp-ome, 2s,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, cis-boc-hyp-ome, boc-cis-4-hydroxy-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4s-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl cis-1-boc-4-hydroxy-l-prolinate, 2s,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester, methyl 4s-n-boc-4-hydroxy-l-prolinate, o1-tert-butyl o2-methyl 2s,4s-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
CID PubChem 10752873
Nom IUPAC 1-O-tert-butyle 2-O-méthyl (2S,4S)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline methyl ester
Point de fusion 81°C to 84°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 245.28
Pourcentage de pureté 97%