Learn More
N-boc-D-alpha-phénylglycinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Boc-D-alpha-phenylglycinol |
Point de fusion | 137°C to 141°C |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 237.3 |
Rotation optique | −40° (c=1 in Chloroform) |
Pourcentage de pureté | 99% |