Learn More
N-Boc-D-bêta-proline 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15434238 1 g 1g
15444238 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57825.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde (DMSO).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter les matériaux oxydants forts. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72925-16-7
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Numéro MDL MFCD03094727
Clé InChI HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-1-n-boc-beta-proline, r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-3-carboxyl pyrrolidine, boc-l-beta-proline, n-boc-d-beta-proline, r-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1,3-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl ester, 3r
CID PubChem 1512491
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-beta-proline
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO).
Rotation optique −15° (c=0.8 in Chloroform)
Nom IUPAC (3R)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-3-acide carboxylique
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 95%