Learn More
Hydrate de N-Boc-D-leucine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377236
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11377236
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09124.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16937-99-8 | C11H23NO5 | 249.307 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16937-99-8
Formule moléculaire C11H23NO5
Poids moléculaire (g/mol) 249.307
Numéro MDL MFCD00065583
Clé InChI URQQEIOTRWJXBA-DDWIOCJRSA-N
Synonyme boc-d-leucine monohydrate, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leu-oh.h2o, n-boc-d-leucine monohydrate, boc-d-leu-oh h2o, d-leucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, monohydrate, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leucine h2o, boc-d-leucine hydrate, n-boc-d-leucinemonohydrate
CID PubChem 2724763
Nom IUPAC (2R)-4-méthyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acide pentanoïque ; hydraté
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-leucine hydrate
Point de fusion 80°C to 84°C
Quantité 1 g
Beilstein 2331060
Rotation optique +25° (c=2 in Acetic Acid)
Poids de la formule 231.29 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%