Learn More
N-boc-D-leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499018
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15499018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15499018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62498.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-leucinol
CAS 106930-51-2
Point d’ébullition 213°C
Couleur Incolore
Formule moléculaire C11H23NO3
Indice de réfraction 1.449
Numéro MDL MFCD00235931
Synonyme boc-d-leucinol, n-boc-d-leucinol, r-tert-butyl 1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, r-n-tert-butoxycarbonyl leucinol, ksc498g1f, r-1-hydroxymethyl-3-methyl-butyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2 r-t-butoxycarbonylamino-4-methylpentanol, tert-butyl r-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate
Clé InChI LQTMEOSBXTVYRM-SECBINFHSA-N
Densité 0.983 g/mL
SMILES CC(C)CC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC N-[(2R)-1-hydroxy-4-méthylpentan-2-yl]carbamate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 217.309
Quantité 1 g
Point d’éclair 110°C (230°F)
CID PubChem 16211316
Poids de la formule 217.31
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide