Learn More
N-BOC-D-phénylalaninal, 97 %, Thermo Scientific™™
Code produit 10678794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10678794 250 mg 250mg
10435275 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10678794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 376732500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 77119-85-8
Formule moléculaire C14H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 249.31
Numéro MDL MFCD00274187
Clé InChI ZJTYRNPLVNMVPQ-GFCCVEGCSA-N
Synonyme n-boc-d-phenylalaninal, boc-d-phenylalaninal, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanal, r-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, n-boc-2 r-3-phenylpropanal, tert-butyl n-2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl 2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, carbamic acid, 1r-1-formyl-2-phenylethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, boc-d-phe-h, pubchem11217
CID PubChem 7020444
Nom IUPAC tert-butyl N-[(2R)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-D-Phenylalaninal
Point de fusion 85.0°C to 89.0°C
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Beige ou Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Rotation spécifique + 45.00
Quantité 250 mg
Poids de la formule 249.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement