Learn More
N-Boc-D-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342676
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342676 1 g 1g
11352676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08722.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18942-49-9 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18942-49-9
Formule moléculaire C14H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 265.31
Numéro MDL MFCD00063149
Clé InChI ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Synonyme boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
CID PubChem 637610
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylpropanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-phenylalanine
Point de fusion 85°C to 88°C
Quantité 1 g
Beilstein 3593396
Rotation optique −24.5° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 265.31
Pourcentage de pureté 98%