Learn More
N-Boc-D-acide pipécolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478417
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15478417 5 g 5g
15488417 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51961.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 28697-17-8 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
It is also applied as catalytic agent and petrochemical additive. It is also an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est également utilisé comme agent catalytique et comme additif pétrochimique. Il s’agit également d’un important intermédiaire organique utilisé dans les domaines des produits agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans 2 ml de diméthylformamide 0,3 g.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28697-17-8
Formule moléculaire C11H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 229.276
Numéro MDL MFCD00237380
Clé InChI JQAOHGMPAAWWQO-MRVPVSSYSA-N
Synonyme r-+-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, boc-d-hopro-oh, boc-d-pipecolic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-d-pip-oh, d-n-boc-pipecolic acid, r-1-n-boc-pipecolinic acid, r-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, +-n-boc-r-pipecolinic acid, r-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid
CID PubChem 688618
Nom IUPAC Acide (2R)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-pipecolinic acid
Point de fusion 116°C to 119°C
Quantité 5 g
Beilstein 480023
Informations sur la solubilité Soluble in 2ml dimethyl formamide 0.3gram.
Rotation optique +68°, (c=1 in Acetic Acid)
Poids de la formule 229.28
Pourcentage de pureté 98%