Learn More
N-BOC-D-valinol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10011224 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10011224 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10011224 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399770010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-D-Valinol
Spectre IR Authentique
Couleur Incolore
CAS 106391-87-1
Conditionnement Flacon en verre
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Rotation spécifique +22.5° to +23.5° (20°C, 589nm) (c=1 in CHCl3)
Point d’ébullition 218.0°C
Point de fusion 57.0°C
Quantité 1 g
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule moléculaire C10H21NO3
Numéro MDL MFCD00235960
Synonyme boc-d-valinol, n-boc-d-valinol, r-tert-butyl 1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, boc-d-val-ol, tert-butyl n-1r-1-hydroxymethyl-2-methyl-propyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-d-valinol, n-t-boc-d-valinol, ksc491q4r
Clé InChI OOQRRYDVICNJGC-QMMMGPOBSA-N
SMILES CC(C)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-butyl N-[(2R)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 203.28
CID PubChem 11241137
Poids de la formule 203.28
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-D-Valinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.