Learn More
Acide N-BOC-DL-2-aminotétralin-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10143631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10143631 1 g 1g
10026243 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10143631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334370010
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 98569-12-1
Numéro MDL MFCD00800586
Clé InChI DSDQZWPRZHNCIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-boc-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-n-boc-amino-tetrahydro-2-naphthoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, n-boc-dl-2-aminotetralin-2-carboxylic acid, 2-n-boc-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3,4-dihydro-1h-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxy carbonylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, boc-atc
CID PubChem 2733177
Nom IUPAC Acide 2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-1-dihydro-1H-naphthalène-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-DL-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 177°C to 187°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H21NO4
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Poids moléculaire (g/mol) 291.35
Poids de la formule 291.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement