Learn More
Acide N-Boc-DL-nipecotique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11388446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388446 5 g 5g
11378446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17478.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84358-12-3
Formule moléculaire C11H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 229.28
Numéro MDL MFCD00673775,MFCD02179173
Clé InChI NXILIHONWRXHFA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, 1-boc-3-piperidinecarboxylic acid, n-boc-nipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinecarboxylic acid, boc-dl-nip-oh, n-boc-3-piperidinecarboxylic acid, n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, n-boc-dl-nipecotic acid
CID PubChem 2735647
Nom IUPAC 1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-3-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-DL-nipecotic acid
Point de fusion 160°C to 162°C
Quantité 5 g
Beilstein 5539297
Poids de la formule 229.28
Pourcentage de pureté 97%