Learn More
Acide N-Boc-DL-pipecolinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358486 5 g 5g
11348486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17528.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98303-20-9 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98303-20-9
Formule moléculaire C11H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 229.276
Numéro MDL MFCD01862877
Clé InChI JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, n-boc-dl-pipecolinic acid, n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, boc-dl-pip-oh, n-boc-pipecolic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid
CID PubChem 581831
Nom IUPAC Acide 1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-DL-pipecolinic acid
Point de fusion 129°C to 131°C
Quantité 5 g
Beilstein 480022
Poids de la formule 229.28
Pourcentage de pureté 98%