Learn More
N-Boc-DL-proline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15435067 1 g 1g
15455067 250 mg 250mg
15445067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15435067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32347.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 59433-50-0 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59433-50-0
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.249
Numéro MDL MFCD00520915
Clé InChI ZQEBQGAAWMOMAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-dl-pro-oh, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl proline, n-boc-dl-proline, boc-dl-proline, 1-tert-butoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl ester, 1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid
CID PubChem 268472
Nom IUPAC 1-[(-méthylepropane--yl)oxycarbonyle]pyrrolidine--acide2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyle]pyrrolidine-2-acide carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-DL-proline
Point de fusion 101°C to 104°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 98%