Learn More
N-Boc-éthylènediamine, 98 %, peut cont. jusqu’à 5 % de tert-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379955 25 g 25g
11369955 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379955 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19947.14
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 57260-73-8 | C7H16N2O2 | 160.22 g/mol
N-Boc-ethylenediamine is used in the synthesis of thyronamine derivatives. It is also used in the preparation of (2-isothiocyanato-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester by reacting with carbon disulfide. Further, it is used in both oligonucleotide and peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-Boc-éthylènediamine est utilisé pour la synthèse des dérivés de la thyronamine. Il est également utilisé dans la préparation de l’ester tert-butylique de l’acide carbamique (2-isothiocyanato-éthyl) en réagissant avec du disulfure de carbone. De plus, il est utilisé dans la synthèse des oligonucléotides et des peptides.
Solubilité
Miscible avec du méthanol et du chloroforme. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57260-73-8
Formule moléculaire C7H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.22
Numéro MDL MFCD00191871
Clé InChI AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
CID PubChem 187201
Nom IUPAC tert-butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-ethylenediamine
Point d’ébullition 72°C (0.1mmHg)
Notes de pourcentage du dosage peut donner jusqu’à 5 % de tert-butanol
Indice de réfraction 1.457
Numéro UN UN2735
Beilstein 1932330
Informations sur la solubilité Miscible with methanol and chloroform. Slightly miscible with water.
Densité 1.016
Quantité 25 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Poids de la formule 160.22
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 98%