Learn More
Acide N-BOC-gamma-aminobutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10718333 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10718333
Marque: Thermo Scientific Acros 376570010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 57294-38-9 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57294-38-9
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Numéro MDL MFCD00037313
Clé InChI HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-gaba-oh, n-boc-gamma-aminobutyric acid, boc-gamma-abu-oh, 4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 4-boc-amino butyric acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid, 4-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, boc-gaba, 4-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid
CID PubChem 294894
Nom IUPAC Acide 4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino] butanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-γ-Aminobutyric acid
Point de fusion 55°C
Point d’ébullition 78°C to 82°C (0.2mmHg)
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3COC(=O)NH(CH2)3CO2H
Quantité 1 g
Point d’éclair >110°C
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-BOC-gamma-Aminobutyric acid