Learn More
N-Boc-glycine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494643 100 g 100g
11474643 5 g 5g
11484643 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494643 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11579.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4530-20-5 | C7H13NO4 | 175.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4530-20-5
Formule moléculaire C7H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 175.18
Numéro MDL MFCD00002690
Clé InChI VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine
CID PubChem 78288
Nom IUPAC Acide 2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino] acétique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-glycine
Point de fusion 87°C to 90°C
Beilstein 1101514
Quantité 100 g
Poids de la formule 175.18
Pourcentage de pureté ≥98%