Learn More
Ester éthylique de N-Boc-glycine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15409128
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15409128 5 g 5g
15419128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15409128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62611.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14719-37-0 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14719-37-0
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.238
Numéro MDL MFCD05663720
Clé InChI CNIBHMMDDXGDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-glycine ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, ethyl 2-tert-butoxycarbonylamino acetate, boc-glycine ethyl ester, boc-gly-oet, tert-butoxycarbonylamino-acetic acid ethyl ester, ethyl boc-aminoacetate, n-tert-butoxycarbonyl glycine ethyl ester, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxy carbonyl amino acetate
CID PubChem 357729
Nom IUPAC 2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acétate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-glycine ethyl ester
Couleur Incolore
Formule linéaire (CH3)3COCONHCH2CO2CH2CH3
Quantité 5 g
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide huileux