Learn More
Ester méthylique de N-Boc-glycine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475478 5 mL 5mL
15485478 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59234.AA
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 31954-27-5 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
It is used as a pharmaceutical, chemical, paint and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, produit chimique, peinture et colorant.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31954-27-5
Formule moléculaire C8H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 189.211
Numéro MDL MFCD00038267
Clé InChI PHUZOEOLWIHIKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-glycine methyl ester, boc-gly-ome, n-tert-butoxycarbonyl glycine methyl ester, n-boc-glycine methyl ester, boc-glycinemethylester, methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, methyl n-tert-butoxycarbonyl glycinate, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl tert-butoxycarbonyl amino acetate
CID PubChem 637609
Nom IUPAC 2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acétate de méthyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-glycine methyl ester
Densité 1.079
Point d’ébullition 190°C
Point d’éclair 109°C (228°F)
Formule linéaire (CH3)3COCONHCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.437
Quantité 5 mL
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 97%