Learn More
Ester méthylique N-BOC-glycine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10473074 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10473074 5 mL Flacon en verre 5mL
10736095 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10473074 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399380050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 31954-27-5 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31954-27-5
Formule moléculaire C8H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 189.211
Numéro MDL MFCD00038267
Clé InChI PHUZOEOLWIHIKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-glycine methyl ester, boc-gly-ome, n-tert-butoxycarbonyl glycine methyl ester, n-boc-glycine methyl ester, boc-glycinemethylester, methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, methyl n-tert-butoxycarbonyl glycinate, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl tert-butoxycarbonyl amino acetate
CID PubChem 637609
Nom IUPAC 2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acétate de méthyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-Glycine methyl ester
Point d’ébullition 190.0°C
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.2800g/mL
Quantité 5 mL
Point d’éclair 109°C
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 97%
Gravité spécifique 1.28