Learn More
Ester N-Boc-glycine N-succinimidyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469048 5 g 5g
15479048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62528.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3392-07-2 | Molecular Formula: C11H16N2O6 | Molecular Weight: 272.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3392-07-2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-glycine N-succinimidyl ester
Point de fusion 165°C to 167°C
Formule moléculaire C15H24N2O6
Numéro MDL MFCD00022585 MFCD00022585
Quantité 5 g
Beilstein 1549242
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme boc-ile-osu, boc-l-isoleucine hydroxysuccinimide ester, boc-l-isoleucine n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylpentanoate, boc-lle-osu, boc-ile-osu hplc, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-isoleucine succinimidyl ester, 1-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-l-isoleucyl oxy-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3s-3-methyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanoate
Clé InChI FATJLEZSGFVHQA-CABZTGNLSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2R)-3-méthyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoate
Poids moléculaire (g/mol) 328.37
CID PubChem 131632401
Poids de la formule 272.25
Pourcentage de pureté 98%