Learn More
Ester N-Boc-glycine N-succinimidyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479048 25 g 25g
15469048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15479048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62528.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3392-07-2 | Molecular Formula: C11H16N2O6 | Molecular Weight: 272.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3392-07-2
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Boc-glycine N-succinimidyl ester
Point de fusion 165°C to 167°C
Formule moléculaire C11H16N2O6
Numéro MDL MFCD00042761
Quantité 25 g
Beilstein 1549242
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
Clé InChI LJCWRJYVPJJTMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 272.26
CID PubChem 76926
Poids de la formule 272.25
Pourcentage de pureté 98%