Learn More
N-Boc-glycylglycine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469338
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15469338 5 g 5g
15479338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62889.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31972-52-8
Formule moléculaire C9H16N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 232.236
Numéro MDL MFCD00038558
Clé InChI HWBAHOVOSOAFLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-gly-gly-oh, boc-gly-gly, n-tert-butoxycarbonyl glycylglycine, n-2-n-boc-amino-acetyl-glycine, boc-glycylglycine, 2-2-tert-butoxycarbonyl amino acetamido acetic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetamido acetic acid, 2-2-tert-butoxycarbonylamino acetamido acetic acid, 2-2-tert-butoxy carbonyl amino acetamido acetic acid, t-boc-glygly
CID PubChem 333466
Nom IUPAC acide 2-[[2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acétyl]amino]acétique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-glycylglycine
Couleur Blanc
Formule linéaire (CH3)3COCONHCH2CONHCH2CO2H
Quantité 5 g
Poids de la formule 232.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre