Learn More
N-Boc-guanidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459778 25 g 25g
15439778 1 g 1g
15449778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15459778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63206.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 219511-71-4 | C6H13N3O2 | 159.189 g/mol
N-Boc-guanidine, is used as used as guanidinylating agent and for synthesis of 2-aminoimidazoles. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-guanidine est utilisée comme agent de guanidinylation et pour la synthèse des 2-aminoimidazoles. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans la plupart des alcools, esters (p. ex. acétate d’éthyle), cétones (p. ex. acétone), acétonitriles et dichlorométhanes. Non soluble dans l’éther diéthylique et l’hexane.
Remarques
Humidité, sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 219511-71-4
Formule moléculaire C6H13N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 159.189
Numéro MDL MFCD20547465
Clé InChI UMOZLQVSOVNSCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-guanidine, n-boc-guanidine, 1-tert-butoxycarbonyl guanidine, tert-butyl n-carbamimidoylcarbamate, boc guanidine, 1-boc-guanidine, tert-butyl n-diaminomethylidene carbamate, tert-butoxycarbonylguanidine, acmc-209x9z
CID PubChem 11378649
Nom IUPAC tert-butyl N-(diaminométhylidène)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N=C(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-guanidine
Point de fusion 170°C to 175°C
Couleur Blanc
Formule linéaire (CH3)3OCONHC(=NH)NH2
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in most alcohols,esters (e.g.,ethyl acetate),ketones (e.g.,acetone),acetonitrile,and dichloromethane. Not soluble in diethyl ether and hexane.
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre