Learn More
N-Boc-hexahydro-1 H-azépine-4-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15401388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15401388 1 g 1g
15421388 250 mg 250mg
15411388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15401388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55214.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 188975-88-4 | C11H19NO3 | 213.28 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. C’est un intermédiaire chimique fin.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane, l’éthanol et l’éther éthylique.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver sous un gaz inerte à 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188975-88-4
Formule moléculaire C11H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 213.28
Numéro MDL MFCD03788435
Clé InChI PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate
CID PubChem 1512679
Nom IUPAC Tert-butyle 4-oxoazepane-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-one
Indice de réfraction 1.467
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Ether.
Poids de la formule 213.28
Pourcentage de pureté 98%