Learn More
N-Boc-hydroxylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484143 25 g 25g
11464143 1 g 1g
11474143 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484143 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10349.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 36016-38-3 | C5H11NO3 | 133.15 g/mol
N-Boc-hydroxylamine is used in the preparation of azridines by cycloaddition of azides with nitroso Diels-Alder adducts. It acts as a reagent for the synthesis of hydroxylamine derivatives t-butyl-N-(acyloxy)carbamates and N,O-diacylated N-hydroxyarylsulfonamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-hydroxylamine est utilisée dans la préparation des azridines par cycloaddition d’azides avec des adduits nitroso Diels-Alder. Elle agit comme réactif pour la synthèse des dérivés de l’hydroxylamine, les t-butyl-N-(acyloxy)carbamates et N-hydroxyarylsulfonamides N,O-diacylées.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les agents réducteurs et les métaux alcalins. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36016-38-3
Formule moléculaire C5H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00002107
Clé InChI DRDVJQOGFWAVLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-hydroxylamine, n-tert-butoxycarbonylhydroxylamine, tert-butyl hydroxycarbamate, boc-amino alcohol, carbamic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, n-hydroxycarbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl-n-hydroxycarbamate, n-tert-boc-hydroxylamine, t-butyl n-hydroxycarbamate, n-tert-butyloxycarbonylhydroxylamine
CID PubChem 97534
Nom IUPAC tert-butyl N-hydroxycarbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-hydroxylamine
Point de fusion 55°C to 58°C
Quantité 25 g
Beilstein 1756546
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté ≥98%