Learn More
N-Boc-hydroxylamine, TRC
Code produit 30348500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348500 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348500 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6564705G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-hydroxylamine
CAS 36016-38-3
Formule moléculaire C5H11NO3
Quantité 5 g
Synonyme N-Hydroxycarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Hydroxycarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Hydroxycarbamic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl N-Hydroxycarbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)hydroxylamine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)hydroxylamine, N-Boc-hydroxylamine, N-Hydroxycarbamic Acid tert-Butyl Ester, N-t-Butyloxycarbonyl Hydroxylamine, NSC 131086, NSC 144620, tert-Butoxycarbonylhydroxylamine, tert-Butoxyhydroxamic Acid, tert-Butyl N-Hydroxycarbamate, tert-Butyl Hydroxycarbamate
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO3/c1-5(2,3)9-4(7)6-8/h8H,1-3H3,(H,6,7)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NO
Nom IUPAC N-hydroxycarbamate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Poids de la formule 133.0739