Learn More
Ester méthylique de N-Boc-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15448818
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
15448818 5 g 5g
15458818 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15448818 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62271.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 28875-17-4 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28875-17-4
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Numéro MDL MFCD00038513
Clé InChI GJDICGOCZGRDFM-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-ala-ome, boc-l-alanine methyl ester, s-n-tert-butoxycarbonylalanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, n-boc-l-alanine methyl ester, boc-alanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino propanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoate
CID PubChem 10856577
Nom IUPAC Méthyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoate
SMILES COC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-alanine methyl ester
Point de fusion 32°C to 35°C
Couleur Blanc
Beilstein 1872545
Densité 1.030 g/mL
Quantité 5 g
Point d’éclair 113°C (235°F)
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.