Learn More
Ester méthylique de N-Boc-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458818 25 g 25g
15448818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62271.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 28875-17-4 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28875-17-4
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Numéro MDL MFCD00038513
Clé InChI GJDICGOCZGRDFM-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-ala-ome, boc-l-alanine methyl ester, s-n-tert-butoxycarbonylalanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, n-boc-l-alanine methyl ester, boc-alanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino propanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoate
CID PubChem 10856577
Nom IUPAC Méthyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoate
SMILES COC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-alanine methyl ester
Point de fusion 32°C to 35°C
Couleur Blanc
Beilstein 1872545
Densité 1.030 g/mL
Quantité 25 g
Point d’éclair 113°C (235°F)
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre