Learn More
Ester N-Boc-L-alanine N-succinimidyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15415318
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15415318 5 g 5g
15405318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59104.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3392-05-0
Formule moléculaire C12H18N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 286.284
Numéro MDL MFCD00065974
Clé InChI COMUWNFVTWKSDT-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-ala-osu, succinimido s-2-tert-butoxycarbonyl amino propionate, boc-l-alanine n-succinimidyl ester, boc-l-alanine n-hydroxysuccinimide ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-l-ala-osu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-l-alanine n-hydroxysuccinimde ester, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-1-methyl-2-oxoethylcarbamate #, n-boc-l-alanine n-succinimidyl ester
CID PubChem 11011585
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate
SMILES CC(C(=O)ON1C(=O)CCC1=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-alanine N-succinimidyl ester
Point de fusion 161°C to 163°C
Quantité 5 g
Beilstein 3560476
Sensibilité Moisture sensitive
Rotation optique −52° (c=2.5 in Dioxane)
Poids de la formule 286.28
Pourcentage de pureté 98%