Learn More
N-Boc-L-Allylglycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Boc-L-Allylglycine |
| CAS | 90600-20-7 |
| Formule moléculaire | C10H17NO4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-pentenoic acid, BOC-L-Allylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-allylglycine, N-BOC-L-Allylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-allylglycine, (S)-N-Boc-Allylglycine |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H17NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC=C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]acide pent-4-énoique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.25 |
| Poids de la formule | 215.1158 |