Learn More
N-Boc-L-Allylglycine, TRC
Code produit 30335885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335885 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335885 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB600500500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-Allylglycine
CAS 90600-20-7
Formule moléculaire C10H17NO4
Quantité 500 mg
Synonyme (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-pentenoic acid, BOC-L-Allylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-allylglycine, N-BOC-L-Allylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-allylglycine, (S)-N-Boc-Allylglycine
Formule InChI InChI=1S/C10H17NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC=C)C(=O)O
Nom IUPAC (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]acide pent-4-énoique
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Poids de la formule 215.1158