Learn More
Ester 1-méthylique d’acide N-Boc-L-aspartique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439098
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15439098 1 g 1g
15459098 250 mg 250mg
15449098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15439098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62590.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98045-03-5 | C10H17NO6 | 247.247 g/mol
N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester is used as an intermediate in the preparation of modified alfa-amino acids and 5-cis-alkylprolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester 1-méthylique de l’acide N-Boc-L-aspartique est utilisé comme intermédiaire dans la préparation des acides aminés alpha modifiés et des 5-cis-alkylprolines.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Sensible à la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98045-03-5
Formule moléculaire C10H17NO6
Poids moléculaire (g/mol) 247.247
Numéro MDL MFCD03094777
Clé InChI IWFIVTBTZUCTQH-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-asp-ome, 1-methyl n-boc-l-aspartate, n-boc-l-aspartic acid 1-methyl ester, 3s-3-tert-butoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, n-boc asp oh ome, 1-methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartate, n-tert-butoxycarbonylaspartic acid a-methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aspartic acid 1-methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 1-methyl est, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 1-methyl ester
CID PubChem 11021202
Nom IUPAC acide (3S)-4-méthoxy-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 247.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide