Learn More
N-Boc-L-bêta-proline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414288
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15414288 1 g 1g
15424288 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57888.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
N-Boc-L-beta-proline is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-L-bêta-proline est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement).
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140148-70-5
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.249
Numéro MDL MFCD03094728
Clé InChI HRMRQBJUFWFQLX-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-1-n-boc-beta-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, n-boc-l-beta-proline, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, s-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3s-boc-beta-pro-oh, 3s-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, boc-3s-1-pyrrolidine-3-carboxylic acid
CID PubChem 1512492
Nom IUPAC Acide (3S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-3-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-beta-proline
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (slightly).
Rotation optique +15° (c=0.8 in Chloroform)
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 95%