Learn More
N-Boc-L-cystéine Méthanethiosulfonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-t-Boc-L-cysteine Methanethiosulfonate |
| CAS | 1043867-42-0 |
| Formule moléculaire | C9 H17 N O6 S2 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17NO6S2/c1-9(2,3)16-8(13)10-6(7(11)12)5-17-18(4,14)15/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSS(=O)(=O)C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]-3-méthylsulfonylsulfanylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 299.36 |
| Poids de la formule | 299.0497 |