Learn More
N-Boc-L-cystéine Méthanethiosulfonate, TRC
Code produit 30342242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342242 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342242 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB64625050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-t-Boc-L-cysteine Methanethiosulfonate
CAS 1043867-42-0
Formule moléculaire C9 H17 N O6 S2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO6S2/c1-9(2,3)16-8(13)10-6(7(11)12)5-17-18(4,14)15/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSS(=O)(=O)C)C(=O)O
Nom IUPAC (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]-3-méthylsulfonylsulfanylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 299.36
Poids de la formule 299.0497