Learn More
Ester 5-méthylique d’acide N-Boc-L-glutamique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449018 5 g 5g
15459018 250 mg 250mg
15439018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15449018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62496.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 45214-91-3 | C11H19NO6 | 261.274 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 45214-91-3
Formule moléculaire C11H19NO6
Poids moléculaire (g/mol) 261.274
Numéro MDL MFCD00190794
Clé InChI OHYMUFVCRVPMEY-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-glu ome-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, boc-l-glutamic acid gamma-methyl ester, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, pubchem18618, boc-l-glutamic acid methyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-methyl ester, n-t-butoxycarbonyl-l-glutamic acid 5-methyl ester, n-tert-butoxycarbonylglutamic acid ?-methyl ester
CID PubChem 7018756
Nom IUPAC (2S)-5-méthoxy-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]-5-acide oxopentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-glutamic acid 5-methyl ester
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 261.27
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide