Learn More
Ester 5-méthylique de l'acide N-Boc-L-glutamique, TRC
Code produit 30339602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339602 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339602 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6560851G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-glutamic Acid 5-Methyl Ester
CAS 45214-91-3
Formule moléculaire C11H19NO6
Quantité 1 g
Synonyme N-tert-Butoxycarbonylglutamic Acid gamma-Methyl Ester, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C11H19NO6/c1-11(2,3)18-10(16)12-7(9(14)15)5-6-8(13)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,16)(H,14,15)/t7-/m0/s1
SMILES COC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
Nom IUPAC (2S)-5-méthoxy-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]-5-acide oxpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 261.27
Poids de la formule 261.1212