Learn More
Ester alpha-benzylique de l'acide N-Boc-L-glutamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Boc-L-glutamic Acid alpha-Benzyl Ester |
| CAS | 30924-93-7 |
| Formule moléculaire | C17H23NO6 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, N-tert-Butoxycarbonyl-L-glutamic Acid alpha-Benzyl Ester, N-tert-Butoxycarbonylglutamic Acid alpha-Benzyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | (4S)-4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]-5-oxo-5-acide phénylméthoxypentanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 337.37 |
| Poids de la formule | 337.1525 |