Learn More
N-Boc-L-isoleucine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488646
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488646 5 g 5g
11478646 1 g 1g
11498646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16021.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13139-16-7 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
N-Boc-L-isoleucine is used to prepare BOC-L-isoleucine hydroxysuccinimide ester by using 1-hydroxybenzotriazole and 1-ethyl-3-<3-(dimethylamino)propyl>carbodiimide hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isoleucine N-Boc-L est utilisée pour préparer l’ester d’hydroxysuccinimide BOC-L-isoleucine en utilisant le 1-hydroxybenzotriazole et le 1-éthyl-3-<3-(dimethylamino)propyl>chlorhydrate de carbodiimide.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13139-16-7
Formule moléculaire C11H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 231.29
Numéro MDL MFCD00038324 MFCD00237550
Clé InChI QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
Synonyme boc-l-isoleucine, boc-ile-oh, n-boc-l-isoleucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-isoleucine, boc-dl-ile-oh, boc-l-ile-oh, 2s,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylpentanoic acid, l-isoleucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-isoleucine, n-t-boc-l-isoleucine
CID PubChem 2724762
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-3-méthyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl) oxycarbonylamino] pentanoïque
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-isoleucine
Point de fusion 67°C to 70°C
Quantité 5 g
Beilstein 1711700
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 231.06
Pourcentage de pureté ≥98%