Learn More
N-boc-L-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354276
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11354276
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19352.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 82010-31-9 | C11H23NO3 | 217.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82010-31-9
Formule moléculaire C11H23NO3
Poids moléculaire (g/mol) 217.31
Numéro MDL MFCD00076950
Clé InChI LQTMEOSBXTVYRM-VIFPVBQESA-N
Synonyme boc-l-leucinol, n-boc-l-leucinol, boc-leucinol, boc-leu-ol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, n-boc l-leucinol, pubchem12195, l-leucinol, n-boc protected, n-t-butoxycarbonyl-l-leucinol
CID PubChem 7018766
Nom IUPAC N-[(2S)-1-hydroxy-4-méthylpentan-2-yl]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-leucinol
Point d’ébullition 212°C to 214°C
Indice de réfraction 1.45
Beilstein 4178460
Densité 0.98
Quantité 5 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Poids de la formule 217.31
Rotation optique −27.5° (c=2 in Methanol)
Pourcentage de pureté 97%