Learn More
N-Boc-L-phénylalanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498636 25 g 25g
11488636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16017.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13734-34-4 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
N-Boc-L-phenylalanine is a derivative of Phenylalanine used in enantioselective hydrolysis of amino acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-L-phénylalanine est un dérivé de la phénylalanine utilisée dans l’hydrolyse énantiosélective des esters d’acides aminés.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le dichlorométhane, le diméthylformamide et le N-méthyl-2-pyrrolidone.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13734-34-4
Formule moléculaire C14H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 265.31
Numéro MDL MFCD00002663
Clé InChI ZYJPUMXJBDHSIF-NSHDSACASA-N
Synonyme boc-phe-oh, boc-l-phenylalanine, boc-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, n-boc-l-phenylalanine, n-t-boc-l-phenylalanine, n-alpha-t-boc-l-phenylalanine, n-t-butyloxycarbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-phe
CID PubChem 77857
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-phenylalanine
Point de fusion 84°C to 88°C
Quantité 25 g
Beilstein 2219729
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,dichloromethane,dimethylformamide and N-methyl-2-pyrrolidone.
Rotation optique +25° (c=1 in Ethanol)
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylpropanoïque
Poids de la formule 265.31
Pourcentage de pureté 99%