Learn More
N-Boc-L-phénylalanine, TRC
Code produit 30179528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179528 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6615305G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-phenylalanine
CAS 13734-34-4
Formule moléculaire C14H19NO4
Synonyme N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-Phenylalanine, tert-Butoxycarbonyl-L-phenylalanine, (2S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropionic Acid;
Formule InChI InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 265.3
Quantité 5 g
Poids de la formule 265.1314