Learn More
N-Boc-L-phénylglycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359395
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359395 1 g 1g
11369395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18541.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2900-27-8 | C13H17NO4 | 251.282 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2900-27-8
Formule moléculaire C13H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 251.282
Numéro MDL MFCD00065588
Clé InChI HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Synonyme boc-phg-oh, boc-l-phenylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid, boc-l-alpha-phenylglycine, boc-l-phg-oh, boc-l-a-phenylglycine, n-boc-l-alpha-phenylglycine, n-boc-l-2-phenylglycine, s-boc-l-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine
CID PubChem 11010409
Nom IUPAC (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-acide phénylacétique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-phenylglycine
Point de fusion 88°C to 90°C
Beilstein 3592362
Quantité 1 g
Poids de la formule 251.28
Rotation optique +141° (c=1 in Ethanol)
Pourcentage de pureté 99%