Learn More
Acide N-Boc-L-pipecolinique, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384286 5 g 5g
11394286 250 mg 250mg
11374286 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11384286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19361.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 26250-84-0 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
N-Boc-L-pipecolinic acid is a useful boc protected Pipecolic Acid for proteomics research in modulating ion channel activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide N-Boc-L-pipecolinique est un acide pipecolique utile protégé par le boc pour la recherche protéomique dans lʼactivité du canal ionique modulant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26250-84-0
Formule moléculaire C11H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 229.276
Numéro MDL MFCD00151904
Clé InChI JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
Synonyme boc-pip-oh, s-1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-l-pipecolic acid, boc-l-pip-oh, n-boc-l-pipecolinic acid, l-n-boc-pipecolic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid
CID PubChem 688617
Nom IUPAC (2S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-2-acide carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-pipecolinic acid
Point de fusion 121°C to 125°C
Quantité 5 g
Beilstein 3652038
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −46° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 229.28
Pourcentage de pureté ≥98%