Learn More
N-Boc-L-prolinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404784 5 g 5g
11414784 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404784 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13744.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
N-Boc-L-proline is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used to prepare daclatasvir, which inhibits the hepatitis C virus (HCV) non-structural 5A (NS5A) protein. Further, it is used as a drug in the treatment of hepatitis C virus (HCV).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-Boc-L-proline est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est également utilisé pour préparer du daclatasvir, qui inhibe la protéine 5A non structurelle (NS5A) du virus de l’hépatite C (VHC). De plus, il est utilisé comme médicament dans le traitement du virus de l’hépatite C (VHC).
Solubilité
Soluble dans lʼacide acétique.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15761-39-4
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.249
Numéro MDL MFCD00037324
Clé InChI ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
CID PubChem 85083
Nom IUPAC Acide (2S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-proline
Point de fusion 132°C to 136°C
Quantité 5 g
Beilstein 15828
Informations sur la solubilité Soluble in acetic acid.
Rotation optique −61° (c=1 in Acetic Acid)
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 99%