Learn More
N-Boc-L-prolinol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418919 25 g 25g
11302337 250 mg 250mg
11392327 1 g 1g
15408919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15418919 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09885.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 69610-40-8 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69610-40-8
Formule moléculaire C10H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 201.266
Numéro MDL MFCD00066232
Clé InChI BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
Synonyme n-boc-l-prolinol, boc-l-prolinol, s-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-l-prolinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinol, boc-prolinol, s---1-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-pro-ol
CID PubChem 643448
Nom IUPAC (2S)-2-(hydroxyméthyl)pyrrolidine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-prolinol
Point de fusion 59°C to 62°C
Quantité 25 g
Beilstein 3542667
Rotation optique −54° (c=5 in Methanol)
Poids de la formule 201.27
Pourcentage de pureté ≥98%