Learn More
N-Boc L-Sérine Bêta-lactone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Boc L-Serine beta-Lactone |
| CAS | 98541-64-1 |
| Formule moléculaire | C8 H13 N O4 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H13NO4/c1-8(2,3)13-7(11)9-5-4-12-6(5)10/h5H,4H2,1-3H3,(H,9,11)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1COC1=O |
| Nom IUPAC | tert-butil N-[(3S)-2-oxooxétan-3-yl]carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.19 |
| Poids de la formule | 187.0845 |