Learn More
Ester méthylique de N-Boc-L-sérine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456328
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15456328 2 g 2g
15466328 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59889.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2766-43-0 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
N-tert-Butoxycarbonyl-L-serine Methyl Ester is an amino acid derivative used in the preparation of Tn antigen, L-glutamic acid p-nitroanilide analogs and new biomedical polymers having Serine and Threonine side groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester méthylique N-tert-butoxycarbonyl-L-sérine est un dérivé d’acides aminés utilisé dans la préparation de l’antigène Tn, des analogues p-nitroanilides de l’acide L-glutamique et de nouveaux polymères biomédicaux ayant des chaînes latérales sérine et thréonine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2766-43-0
Formule moléculaire C9H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 219.237
Numéro MDL MFCD00191869
Clé InChI SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-ser-ome, boc-l-serine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine methyl ester, n-boc-l-serine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-l-ser-ome, methyl tert-butoxycarbonyl-l-serinate, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-ser-ome; boc-l-serine methyl ester
CID PubChem 7019177
Nom IUPAC méthyle (2S)-3-hydroxy-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-serine methyl ester
Densité 1.082
Point d’éclair 113°C (235°F)
Formule linéaire HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Indice de réfraction 1.4525
Quantité 2 g
Beilstein 3545389
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique −18° (c=5 in Methanol)
Poids de la formule 219.23
Pourcentage de pureté 95%