Learn More
N-Boc-L-tert-leucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438017
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438017 1 g 1g
15448017 5 g 5g
15458017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51136.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62965-35-9 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62965-35-9
Formule moléculaire C11H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 231.29
Numéro MDL MFCD00065574
Clé InChI LRFZIPCTFBPFLX-JLDDOWRYNA-N
Synonyme n-boc-l-tert-leucine, boc-tle-oh, boc-l-tert-leucine, s-n-tert-butoxycarbonyl-tert-leucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, boc-l-alpha-t-butylglycine, boc-alpha-t-butylglycine, boc-tbu-gly-oh, boc-l-tle-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-tert-leucine
CID PubChem 2734668
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-tert-leucine
Point de fusion 118°C to 121°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC Acide (2S)-3,3-diméthyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl) oxycarbonylamino] butanoïque
Poids de la formule 231.29
Pourcentage de pureté 98%