Learn More
N-BOC-L-tert-Leucine, 98%
Code produit 10468172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10468172 1 g Flacon en verre 1g
10180762 5 g Flacon en verre -
10340634 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10468172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368010010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 62965-35-9 | C11H21NO4 | 231,29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62965-35-9
Formule moléculaire C11H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 231.29
Numéro MDL MFCD00065574
Clé InChI LRFZIPCTFBPFLX-JLDDOWRYNA-N
Synonyme n-boc-l-tert-leucine, boc-tle-oh, boc-l-tert-leucine, s-n-tert-butoxycarbonyl-tert-leucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, boc-l-alpha-t-butylglycine, boc-alpha-t-butylglycine, boc-tbu-gly-oh, boc-l-tle-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-tert-leucine
CID PubChem 2734668
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-L-tert-Leucine
Point de fusion 118.0°C to 121.0°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique -4.0° to -5.0° (20°C, 589nm) (c=1, acetic acid)
Nom IUPAC Acide (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3,3-diméthylbutanoïque
Quantité 1 g
Poids de la formule 231.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement